Learn More
3M™ Mascarilla de media cara reutilizable serie 6000
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz. La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
Marca: 3M™ 7000146849
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
Las mascarillas parciales reutilizables son económicas y de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras. Se pueden utilizar con sistemas de aire suministrado 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad.- El sistema de conexión de bayoneta permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas
- El diseño de filtro doble proporciona una menor resistencia a la respiración
- Catálogo 3M n.o 6100, 6200, 6200Q, 6300, 6300Q
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Especificaciones
EN 140:1998 | |
Bayoneta | |
Elastómero termoplástico | |
Grande | |
Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o doble sistema de aerolíneas | |
6300 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gray | |
Respirador facial medio | |
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado, soldadura | |
Bolsa de almacenamiento de cierre reutilizable | |
4-point |