Learn More
3M™ Pieza de repuesto de válvula de exhalación, respirador de media máscara serie 6500
Descripción
- Más cómodo porque reduce el calor y la humedad
- Más fácil para respirar por su diseño de válvula única
- Pieza de repuesto para la serie 3M™ 6500
- 10 unidades por caja
- Solo para uso profesional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Válvula de exhalación |
| Para utilizar con (equipo) | Serie 6500 de medias máscaras reutilizables |
| Modelo | 6583 |