Learn More
Thermo Scientific™ Cinta indicadora 3M™ Comply™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
55 m x 24 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. 3M™ Comply™ Indicator tape changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
Como control de la exposición, la cinta indicadora 3M™ sella de manera segura los envases y permite al personal de CSSD y OR saber a simple vista si los envases han estado expuestos al proceso de esterilización. La tinta indicadora química, impresa en un patrón de rayas diagonales, cambia de color o se vuelve más oscura cuando se expone al proceso de esterilización
- La cinta indicadora de vapor sin plomo se ha diseñado para su uso con todos los envases
- Adhesivo fiable que se fija al material de embalaje
- Proceso de fabricación sostenible y sin disolventes
- No requiere eliminación de residuos peligrosos
- El envase rediseñado utiliza hasta un 30 % menos de plástico
- Cómodos rollos fáciles de abrir, en envase individual
- Sin plomo y sin látex añadido
- 28 rollos/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la NF EN 867-1 clase A, ISO 11140-1 clase 1 |
| Color | Beige |
| Dimensiones (L x An) | 55 m x 24 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Verificación de esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
| Longitud (métrico) | 55 m |
| Tipo de producto | Cinta indicadora |
| Características | Adhesivo sensible a la presión, agresivo y sin plomo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Indicador de esterilización | Sí |
| Mostrar más |