Learn More
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Material transpirable y ligero
- Diseñado para aplicaciones de trabajo ligero
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre con cremallera
- Tratamiento antiestático
- Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Zip |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
Modelo | 4440-XL |
Tipo de costura | Con costura doble |
Mostrar más |
Título del producto
3M™ Bata protectora de laboratorio desechable, serie 4440 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido