Learn More
3M™ Cubrebotas de protección desechable 441
Click to view available options
:
Blanco
Descripción
Los cubrebotas 3M™ 440 son unas fundas para botas fiables y desechables diseñadas para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Los cubrebotas, que se ofrecen como accesorio, están fabricados con un material laminado microporoso con un tratamiento antiestático.
- Estas fundas están diseñadas con lazos y elástico en la pantorrilla para ayudar a garantizar un buen ajuste
- Diseño unisex distintivo
- Protecciones laterales integradas con longitudes ajustables del ángulo de la lente y la sien
- El protector de ceja con ventilación vertical minimiza el empañamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Tejido microporoso |
| Recubrimiento | Microporous Film Laminate |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para proporcionar una protección de barrera básica para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos, así como para montajes, la limpieza y las operaciones de las máquinas |
| Resistencia | Partículas líquidas y secas, Fluid |
| Tipo de producto | Cubrebotas |