Learn More
3M™ Cubrezapatos protectores desechables
22.15 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Azul
Descripción
Los cubrebotas 3M™ son unas fundas para botas fiables y desechables diseñadas para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos. Los cubrebotas, que se ofrecen como accesorio, están fabricados con un material laminado microporoso con un tratamiento antiestático.
- Estas fundas están diseñadas con lazos y elástico en la pantorrilla para ayudar a garantizar un buen ajuste
- Diseño unisex distintivo
- N.º de catálogo de 3M 402
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Tipo de tapón | Elástico |
Modelo | 402 |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para proporcionar una protección de barrera básica para ayudar a proteger el calzado contra salpicaduras ligeras de líquidos y polvos peligrosos, así como para montajes, la limpieza y las operaciones de las máquinas |
Resistencia | Partículas líquidas y secas, Fluid |
Tipo de producto | Cubrebotas |