Learn More
3M™ Dispositivo de control de óxido de etileno
No hay baterías, mangueras, bombas ni equipos para calibrar
179.00€ - 901.68€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Analitos detectables Óxido de etileno
Intervalo de medición 600ppm.Hour
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
15739637
Ver documentos
3M™
7000001562
Dispositivo de control de óxido de etileno con análisis prepagado Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15739767
Ver documentos
3M™
7000051749
Solo dispositivo de control de óxido de etileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Ideal para laboratorios químicos, médicos y farmacéuticos.
  • Sensibilidad de 0,24 ppm por horas
  • Límite superior de exposición de 600 ppm por horas
  • Disponible solo como dispositivo de control o con análisis prepagado
  • Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
  • Catálogo 3M n.º 3551
El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Compliance
Meets OSHA accuracy requirements.
Especificaciones
Especificaciones
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Óxido de etileno
600ppm.Hour
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses