Learn More
3M™ Accesorios para mascarillas de la serie 5000, retenedor de filtro 501
Se utiliza para fijar los filtros de partículas 3M™ 5N11 y 5P71/07194 (AAD) en la parte superior de las máscaras 3M™ de la serie 5000, los cartuchos 3M™ de la serie 6000 y los adaptadores de filtro 3M™ 603.
Marca: 3M™ 7100066103_CLEAN
1.36 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
El componente del sistema de protección respiratoria de retenedor de filtro 3M™ 501 contiene filtros de partículas 3M™ 5N11 y 5P71/07194 (AAD) sobre respiradores 3M™ serie 5000, cartuchos 3M™ serie 6000 y adaptador de filtro 3M™ 603 (todos los respiradores, filtros, cartuchos y adaptadores se venden por separado).- Componente del sistema 3M aprobado
- Diseñado para contener filtros de partículas 3M 5N11 y 5P71/07194 (AAD) (se venden por separado)
- El componente funciona con el respirador 3M serie 5000, cartuchos 3M serie 6000 y adaptador de filtro 3M™ 603.
- Color: Blanco translúcido
- Dimensiones (An × P × Al): 15,87 x 10,16 x 9,52 cm (8,5 x 4,5 x 4 pulg)
- Consulte las instrucciones de uso del filtro/cartucho para obtener más información
- N.º de catálogo de 3M 501
Especificaciones
OSHA | |
Retenedor del filtro | |
501 | |
8.5 in | |
4.5 in | |
4 in |
Blanco | |
Respirador Serie 5000 | |
8,5 x 4,5 x 4 in (21,59 x 11,43 x 10,16 cm) | |
21,59 cm | |
11,43 cm | |
10,16 cm |