Learn More
3M™ Tapones de espuma para los oídos
Código de producto. 12580147
Click to view available options
Modelo:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Alámbrico
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
100 pares
200 pares
500 pares
paquete de 500
Código de producto. 12580147
Marca: 3M™ 7100100638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones de espuma para los oídos son una opción económica para la protección auditiva desechable. Su diseño hipoalergénico y cónico ayuda a proporcionar un sellado que reduce el ruido en el canal auditivo.
  • Tapones para los oídos desechables de color naranja.
  • Fabricados con material hipoalergénico para ofrecer la máxima protección y comodidad.
  • Superficie lisa y resistente a la suciedad para ofrecer higiene.
  • Recomendados para situaciones de ruido fuerte (hasta 100 dBA TWA)
Información de órdenes
Los enchufes sin cable se suministran en un paquete dispensador que contiene 200 pares; los enchufes con cable se suministran en 100 pares en un paquete dispensador.
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura
Modelo K1110
Pares por paquete 100 par
Reducción del ruido nominal (RRN) 29 dB
Corded Con cable
Plug Shape Cónico
Desechables