Learn More
3M™ Tapones de espuma para los oídos
Click to view available options
Modelo:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Alámbrico
Con cable
Sin cordón
Descripción
- Tapones para los oídos desechables de color naranja.
- Fabricados con material hipoalergénico para ofrecer la máxima protección y comodidad.
- Superficie lisa y resistente a la suciedad para ofrecer higiene.
- Recomendados para situaciones de ruido fuerte (hasta 100 dBA TWA)
Información de órdenes
Los enchufes sin cable se suministran en un paquete dispensador que contiene 200 pares; los enchufes con cable se suministran en 100 pares en un paquete dispensador.
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura |
Modelo | 1100B |
Tipo de empaquetado | Recipiente a granel |
Pares por paquete | 500 pares |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 29 dB |
Corded | Sin cordón |
Plug Shape | Cónico |
Desechables | Sí |
Título del producto
3M™ Tapones de espuma para los oídos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido