Learn More
3M™ Tapones de espuma para los oídos
Código de producto. p-91250
Click to view available options
Modelo:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Alámbrico
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
100 pares
200 pares
500 pares
paquete de 500
Código de producto. 12930415
Marca: 3M™ 7000103721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de espuma para los oídos son una opción económica para la protección auditiva desechable. Su diseño hipoalergénico y cónico ayuda a proporcionar un sellado que reduce el ruido en el canal auditivo.
  • Tapones para los oídos desechables de color naranja.
  • Fabricados con material hipoalergénico para ofrecer la máxima protección y comodidad.
  • Superficie lisa y resistente a la suciedad para ofrecer higiene.
  • Recomendados para situaciones de ruido fuerte (hasta 100 dBA TWA)
Información de órdenes
Los enchufes sin cable se suministran en un paquete dispensador que contiene 200 pares; los enchufes con cable se suministran en 100 pares en un paquete dispensador.
Compliance
Los tapones para los oídos 3M™ se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Para utilizar con (aplicación) Montaje, voladura, limpieza, demolición, eléctrico, mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones de máquina, pintura, lijado, soldadura
Modelo 1100B
Tipo de empaquetado Recipiente a granel
Pares por paquete 500 pares
Reducción del ruido nominal (RRN) 29 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Cónico
Desechables