Learn More
3M™ Paquetes de baterías TR-300 y TR-600 PAPR
Código de producto. p-57862
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo Serie TR-300
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-300
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo serie TR-600
Duración de la batería:
4-6 h
8-12 h
De 8 a 18 h
Color:
Azul, gris
Negro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11793896
Marca: 3M™ 7100006660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija entre una selección de baterías recargables de iones de litio para los sistemas de PAPR TR-300 o TR-600.
  • Paquetes de baterías recargables
  • Iones de litio
  • Tiempo de funcionamiento prolongado para filtros y cartuchos
Los paquetes de baterías se deben utilizar de acuerdo con el manual de instrucciones, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto
Compliance
Aprobado por la NIOSH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 4-6 h
Batería, tipo Iones de litio
Color Negro
Tipo de producto Iones de litio
Para utilizar con (aplicación) Suministro de energía para sistemas de respiradores purificadores de aire eléctricos
Para utilizar con (equipo) Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo Serie TR-300
Modelo TR-330
Tiempo de recarga < 3 h
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,918 kg