Learn More
3M™ Ajuste la solución de prueba FT-12, dulce
Se usa para comprobar el sellado de cara a respirador en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
Marca: 3M™ 7100004636
22.15 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
- Solución de prueba de ajuste de sabor dulce para pruebas de ajuste
- Se utiliza con el equipo de pruebas de ajuste cualitativo de 3M™ FT-10 y el estuche de prueba de formación y ajuste de 3M™ FT-20
- Se puede usar para comprobar el sellado de cara a respirador en cualquier mascarilla de partículas o mascarilla de gas/vapor con un prefiltro de partículas
- Solo para uso profesional
Información de órdenes
Frascos individuales de 55 ml de solución de sensibilidad o solución de prueba de ajuste también disponibles.
Compliance
Cumple con los criterios de rendimiento para pruebas de ajuste de mascarillas según OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A.
Especificaciones
1,9 oz | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Apéndice A | |
FT-12 | |
Solución dulce |
55 ml | |
Kit de prueba de ajuste cualitativo | |
6/caja |