Learn More
3M™ Indicador de caudal de aire respirador purificador de aire Versaflo™ TR-300/Speedglas™ TR-300 SG
El indicador de caudal de aire TR-971 puede utilizarse para confirmar los niveles de caudal de aire del respirador purificador de aire eléctrico de la serie TR-600. TR-971 está diseñado para permitir pruebas a varias alturas y temperaturas dentro del rango operativo del sistema respirador purificador de aire eléctrico.
Marca: 3M™ 7000103967
29.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
El indicador de caudal de aire TR-971 puede utilizarse para confirmar los niveles de caudal de aire del respirador purificador de aire eléctrico de la serie TR-600. TR-971 está diseñado para permitir pruebas a varias alturas y temperaturas dentro del rango operativo del sistema respirador purificador de aire eléctrico. Consulte las instrucciones del usuario para obtener más información sobre cómo utilizar TR-971.
- Válvula calentadora Vortemp
- ADF no incluido
- N.º de catálogo de 3M TR-970
Especificaciones
No | |
Ideal para confirmar los niveles de flujo de aire y para permitir las pruebas a varias elevaciones y temperaturas dentro del rango operativo del sistema de respirador purificador de aire eléctrico | |
TR-970 |
Indicador de flujo de aire | |
Sistema de PAPR Versaflo TR-300, Speedglas TR-300 SG |