Learn More
3M™ Máscara facial parcial reutilizable con cierre rápido cómoda y resistente serie 6500
El respirador reutilizable y resistente Comfort combina comodidad, durabilidad y estabilidad con un mecanismo de cierre rápido añadido para permitir que la máscara se pueda retirar de la cara sin quitar las correas de sujeción de la cabeza.
41.40€ - 43.00€
Especificaciones
Certificaciones (NIOSH) NIOSH 42 CFR Parte 84
Certificaciones (OSHA) OSHA 29 CFR Parte 1920.134
Tipo de conexión Bayoneta
Color Verde azulado
Tipo de producto Respirador de media mascarilla
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15777707
Ver documentos
3M™
7000128237
Pequeño
42.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15757707
Ver documentos
3M™
7000128239
M
41.40€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15767707
Ver documentos
3M™
7000128241
L
43.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sello facial de silicona resistente ofrece una mayor vida de la pieza facial incluso en entornos de altas temperaturas
  • El diseño de cierre rápido elimina la necesidad de quitar el casco o la protección facial para subir o bajar la máscara
  • Diseño elegante y de perfil bajo
  • La cubierta de la válvula especial ayuda a dirigir la respiración exhalada y la humedad hacia abajo
  • La válvula patentada Cool Flow™ de 3M ayuda a facilitar la respiración reduciendo el calor y la humedad
  • Se ajusta de forma segura y cómoda en la cabeza
  • Compatible con los cartuchos y filtros de tipo bayoneta de 3M™:
    • Cartuchos de la serie 6000
    • Filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000
Especificaciones
Especificaciones
NIOSH 42 CFR Parte 84
Bayoneta
Respirador de media mascarilla
Mantenimiento de instalaciones, molienda, operaciones con máquinas, lijado, soldadura, demolición, montaje, limpieza
Cierre rápido
0,37 lb.
Mecanismo de cierre rápido
OSHA 29 CFR Parte 1920.134
Verde azulado
Silicona
Sistema de aire comprimido de línea de la serie SA, cartuchos de la serie 6000 de 3M™ y filtros de las series 2000, 2200, 7000 o 5000
Arnés de sujeción
0,16 kg
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Máscara facial parcial reutilizable con cierre rápido cómoda y resistente serie 6500