Learn More
3M™ Kits de gafas para respiradores de máscara completa serie7000
Código de producto. 15719837
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Serie 7000 de máscara completa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15719837 Serie 7000 de máscara completa cada uno
1 options
Código de producto. 15719837
Marca: 3M™ 7000088361
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Usar con la serie 3M™ 7000de máscaras completas.
  • Permite al usuario utilizar lentes correctoras y ajustar la posición que le resulte más cómoda.
  • N.º de catálogo 3M 7925/7925-AM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de gafas
Para utilizar con (aplicación) Demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, lijado, soldadura
Para utilizar con (equipo) Serie 7000 de máscara completa
Modelo 7925/7925-AM