Learn More
3M™ Sello facial Comfort Versaflo™ para respirador purificador de aire forzado de las series M-100 y M-300
Sello facial cómodo que no genera pelusas para los productos Versaflo™ M-100 y M-300.
Marca:  3M™ 7100137904
107.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13599030
  • 161.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Sello facial estándar que no desprende pelusa
  • Cómodo
  • Color: Negro
  • Cubrecabeza
  • 3M Catálogo# M-936
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
Correas de tejido de 4 puntos, visera
Ajuste a la cara
Versaflo™ series M-100 y M-300
M-936