Learn More
3M™ Tubo de respiración de caucho de neopreno de alta resistencia Versaflo™
Tubo de respiración fabricado con material de caucho de neopreno resistente al calor para aplicaciones exigentes.
Marca: 3M™ 7100069524
117.94 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
Descripción
- Tubo de respiración de larga duración y fácil de limpiar
- Giro de liberación rápida que permite la conexión y liberación con una sola mano.
- Compatible con todos los cascos y las unidades de suministro de aire 3M™ Versaflo™
- Tamaño: 840 mm
- N.º de catálogo de 3M BT-40
Especificaciones
Neopreno | |
Montaje, mantenimiento de instalaciones, molienda, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado | |
BT-40 |
Tubo de respiración | |
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-300 |