Learn More
3M™ Versaflo™ M-400 Series PAPR Outer Shroud
Outer shrouds are replacement parts for use with M-400 helmets.
Marca:  3M™ 7100137850
166.28 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15700078
  • 221.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La cubierta exterior M-446 es una cubierta exterior cómoda y con poca pelusa para los cascos M- 400de 3M™ Versaflo
  • Fabricada de Nomex, la cubierta exterior M-447 es una cubierta exterior resistente a las llamas para los cascos M-400 de 3M™ Versaflo
  • Fabricado en Nylon Cordura, la cubierta exterior M- 448 es una cubierta exterior de alta durabilidad para los cascos M-400 de 3M™ Versaflo
  • 3M Catálogo# M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,000
Cubierta exterior, resistente a las llamas
Casco M-400
Nomex™
Limpieza, electricidad, mantenimiento de instalaciones, pintura, lijado, soldadura
M-447, Flame Resistant