Learn More
3M™ Accesorio respirador purificador de aire forzado Versaflo™ TR-600/800, kit de limpieza y almacenamiento TR-653/37373 (AAD)
Protege de la contaminación interna durante la limpieza y el almacenamiento.
Marca:  3M™ 7100035841
67.03 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15549265
  • 100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: 1 tapón de entrada y 2 juntas, 1 tapón de salida y 2 juntas y 1 cubierta del conector de la batería
Descripción
Descripción
  • Tapón y cierre para las aberturas de entrada y salida del motor/ventilador serie TR-600
  • Cubierta para conexiones eléctricas de la batería TR-630 o TR-632
  • Los tapones del motor/ventilador permiten sumergir el motor/ventilador, enjuagarlo bajo el agua corriente o lavarlo a máquina
  • El cierre hermético debe sustituirse después de 30 usos o siempre que esté dañado o desgastado
  • 3M Catálogo# TR-653
Aplicaciones:
Sector recomendado: Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, industria pesada, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, fabricación, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos
Certifications
Aprobado por el NIOSH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Sistema de PAPR TR-600/TR-800
TR-653
Enchufe de limpieza y almacenamiento
1 tapón de entrada y 2 juntas, 1 tapón de salida y 2 juntas y 1 cubierta del conector de la batería