Learn More
3M™ Accesorio respirador purificador de aire forzado Versaflo™ serie TR-600, indicador de caudal de aire TR-971
Permite la confirmación de los niveles de caudal de aire del respirador purificador de aire forzado de la serie TR-600.
Marca:  3M™ 7100035846
26.06 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15599265
  • 39.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Confirma la calibración de fábrica del caudal de aire
  • Diseñado para permitir pruebas a varias alturas y temperaturas dentro del rango operativo del sistema respirador purificador de aire
  • Facilidad de uso:
  • Aplicaciones:
    Sector recomendado: Sanidad, Farmacéutica, Industria pesada, Fabricación, Fabricación General
  • 3M Catálogo# TR-971
Certifications
Aprobado por el NIOSH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Sistema de respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ serie TR-600
1 unidad
Indicador de flujo de aire
TR-971