Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR Belts and Extenders
For use with Versaflo™ TR-600 Series PAPR
Marca: 3M™ 7100222675
105.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cinturón de alta durabilidad TR-626
- Cinturón cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Diseño duradero y fácil de usar
- Las correas de cuero lo hacen adecuado para el esmerilado
- Parte de los conjuntos TR-613N y TR-616N, kit listo para su uso TR-600-HIK
- Se adapta a tallas de cintura de hasta 1,33 m (52 in)
- Aplicaciones: Sanidad, cierre, sector farmacéutico, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición
- Color: Gris Extensor de cinturón TR-626X
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Extensor fácil de usar
- Permite que el cinturón TR-626 se lleve cómodamente cuando se necesite una longitud de adicional
- Se pueden conectar varios extensores de cinturón TR-626X en serie
- Aplicaciones: Sanidad, cierre, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición
- Color: Gris Cinturón fácil de limpiar TR-627
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Cinturón fácil de usar
- Las superficies lisas hacen que la limpieza sea más fácil
- Parte de los conjuntos TR-614N y TR-617N, kit listo para su uso TR-600-ECK
- Se adapta a tallas de cintura de hasta 1,33 m (52 in)
- Aplicaciones: Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos
- Color: Gris Extensor de cinturón TR-627X
- Cómodo gracias a su diseño ergonómico
- Extensor fácil de usar
- Permite que el cinturón TR-627 se lleve cómodamente cuando se necesite una longitud de adicional
- Se pueden conectar varios extensores de cinturón TR-627X en serie
- Aplicaciones: Sanidad, sector farmacéutico, aplicación de pesticidas, procesamiento de animales, laboratorios, energía nuclear, cosméticos, investigación y producción farmacéutica, reciclaje, alimentos secos
- Color: Gris
- N.º de cat. TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certifications
Aprobado por el NIOSH
Especificaciones
Gris | |
Correa | |
Respirador purificador de aire eléctrico Versaflo™ Serie TR-600 | |
1 unidad |
No | |
Sanidad, cierre, sector farmacéutico, fundiciones, descontaminación, demolición, conglomerado, trabajos de carpintería, fundición | |
TR-626 |