Learn More
3M™ Cinturones para respirador purificador de aire forzado serie TR de Versaflo™
Código de producto. 11793906
Click to view available options
Material:
Cuero
Poliéster
Vinilo
Longitud (imperial):
51,9 in
62,2 in
72,8 in
Longitud (métrico):
132 cm
158 cm
185 cm
Para utilizar con (aplicación):
Entorno de trabajo de alta resistencia
Entorno de trabajo de servicio estándar
Ideal para zonas con partículas calientes presentes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11793906
Marca: 3M™ 7000103972
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con los sistemas de PAPR de la serie TR-300.
  • El TR-325 es un cinturón de malla económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™ TR-300 .
  • El TR-326 es un cinturón de cuero duradero para usar con el respirador purificador de aire3M™ Versaflo™ TR-300 y el respirador purificador de aire forzado Speedglas™ TR-300-SG.
  • El TR-327 es un cinturón de vinilo económico y fácil de usar para usar con el respirador purificador de aire forzado 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300.
  • 3M Catálogo# TR-325 , 3M Catálogo# TR-326 , 3M Catálogo# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables No
Material Cuero
Tipo de producto Correa
Para utilizar con (aplicación) Ideal para zonas con partículas calientes presentes
Para utilizar con (equipo) Respiradores purificadores de aire eléctricos Tr-300 Versaflo™ y Speedglas™
Modelo TR-326
Longitud (imperial) 51,9 in
Longitud (métrico) 132 cm