Learn More
3M™ Accesorio respirador purificador de aire forzado Versaflo™ serie TR, inhibidor de chispas
Cuando se instala dentro de la cubierta del filtro del respirador purificador de aire forzado TR-300, el inhibidor de chispas TR-362 ayuda a proteger el filtro HE y la unidad respirador purificador de aire forzado de daños causados por chispas u otros materiales calientes.
Marca:  3M™ 7000103970
9.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15709897
  • 15.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 3M Catálogo# TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Protege el filtro y el respirador purificador de aire eléctrico de daños por chispas u otros materiales calientes
TR-362
Inhibidor de chispas
Sistema de PAPR Versaflo serie TR
2/caja