missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enzymaster (3R,5R)-3,5-Heptanediol, >99%

Código de producto. 17884641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
17884641 10 g 10 g
17804651 5 g 5 g
17894641 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17884641

Marca: Enzymaster 104110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

(3R,5R)-3,5-Heptanediol with very high chemical and optical purities >99%.

  • Producido enzimáticamente
  • Pureza química > 99 %
  • Exceso enantiomérico > 99 %
  • Exceso diastereomérico > 99 %

Especificaciones

Punto de fusión 52°C
Color Blanco
Punto de ebullición 222°C to 238°C
Exceso enantiomérico >99%
Cantidad 10 g
Peso molecular (g/mol) 132.2 g/mol
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo
Forma física Solid
Diastereomeric Excess >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.