missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enzymaster (3S,6S)-3,6-Octanediol, >99%
(3S,6S)-3,6-Octanediol with very high chemical and optical purities >99%.
Marca: Enzymaster 1052-25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producido enzimáticamente
- Pureza química > 99 %
- Exceso enantiomérico > 99 %
- Exceso diastereomérico > 99 %
Especificaciones
49°C | |
>99% | |
146.23 g/mol | |
Reactivo | |
>99% |
Blanco apagado | |
25 g | |
>99% | |
Cristalino |