missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Enzymaster (3S,6S)-3,6-Octanediol, >99%
(3S,6S)-3,6-Octanediol with very high chemical and optical purities >99%.
945.00€ - 3425.00€
Especificaciones
Punto de fusión | 49°C |
---|---|
Color | Blanco apagado |
Exceso enantiomérico | >99% |
Peso molecular (g/mol) | 146.23 g/mol |
Porcentaje de pureza | >99% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17894651
|
Enzymaster
1052-5 |
5 g |
945.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17874651
|
Enzymaster
1052-10 |
10 g |
1735.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884651
|
Enzymaster
1052-25 |
25 g |
3425.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Enzymatically produced
- Chemical purity >99%
- Enantiomeric excess >99%
- Diastereomeric excess >99%
Especificaciones
49°C | |
>99% | |
>99% | |
Cristalino |
Blanco apagado | |
146.23 g/mol | |
Reactivo | |
>99% |