Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Revestimiento de inyector
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
41.90€ - 164.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 78,5 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10422371
|
Trajan Scientific and Medical™
092017 |
5/pack |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12907151
|
Trajan Scientific and Medical™
09201701 |
1 unidad |
41.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifications
78,5 mm | |
4 mm | |
6,3 mm |