Learn More
4-(1,3,3-Trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-il)-3-buten-2-ona, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-(1,3,3-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-il)-3-buten-2-ona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 4-(1,3,3-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-2-il)-3-buten-2-ona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one |
Densidad | 1.039 |
Índice de refracción | 1.491 |
Cantidad | 25 g |
Nombre IUPAC | (E)-4-(4,4,6-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-5-il)but-3-en-2-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.3 |
Grado | Técnico |