Learn More
Ácido 4-(1-bromoetil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid acts as a reagent to prepare 4-(1-bromo-ethyl)-benzoic acid ethyl ester. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient as well as in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(1-bromoetil)benzoico actúa como reactivo para preparar el éster etílico del ácido 4-(1-bromo-etil)-benzoico. También se utiliza como intermedio para ingredientes farmacéuticos activos, así como en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 4-(1-bromoetil)benzoico actúa como reactivo para preparar el éster etílico del ácido 4-(1-bromo-etil)-benzoico. También se utiliza como intermedio para ingredientes farmacéuticos activos, así como en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1-Bromoethyl)benzoic acid |
Punto de fusión | 155°C to 156°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 2084039 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.08 |
Porcentaje de pureza | 98% |