Learn More
4'-(1-Imidazolil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-(1-Imidazolyl)acetophenone |
Punto de fusión | 114°C to 118°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 608955 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |