Learn More
4-(1-Pirrolidinil)benzonitrilo, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile |
% mín. CAS | 89.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.23 |
Porcentaje de pureza | 90% |