Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-il)benzaldehído, 95 %
Código de producto. 10099221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 27996-86-7
Fórmula molecular C9H7N3O
Peso molecular (g/mol) 173.175
Clave InChI TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776488
Nombre IUPAC 4-(1,2,4-triazol-1-il)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenecarbaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-4-formylphenyl-1,2,4-triazole, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl-benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 95%