Learn More
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol, 97%, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol |
CAS | 10041-02-8 |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Beige-Brown to Brown-Gray |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula molecular | C9H8N2O |
Número MDL | MFCD00005281 |
Cantidad | 1 g |