Learn More
4-(1h-Imidazol-1-ilmetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-20e4oe, 4-imidazolylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |