Learn More
4-(2-Clorofenoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15404667
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15404667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31998.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56705-85-2
Fórmula molecular C12H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 219.668
Número MDL MFCD01733272
Clave InChI GKVDUWJVFNUYAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chlorophenoxy aniline, benzenamine, 4-2-chlorophenoxy, p-o-chlorophenoxy aniline, 2'-chloro-4-aminobiphenyl ether, 4-2-chlorophenoxy phenyl amine, 4-2-chlorophenoxy phenylamine, 1-13-00-00147 beilstein handbook reference, 4-2-chlorophenoxy benzenamine, 4-amino-2'-chlorodiphenyl ether, benzenamine,4-2-chlorophenoxy
PubChem CID 41973
Nombre IUPAC 4-(2-clorofenoxi)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OC2=CC=C(C=C2)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.67
Porcentaje de pureza 97%