Learn More
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 451.00€
CAS | 15182-92-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H15NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 193.246 |
Número MDL | MFCD07368978 |
Clave InChI | CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde |
PubChem CID | 84823 |
Nombre IUPAC | 4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído |
SMILES | CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10011634
|
Thermo Scientific Maybridge
CC51504CB |
250 mg |
51.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10020274
|
Thermo Scientific Maybridge
CC51504DA |
1 g |
141.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10356714
|
Thermo Scientific Maybridge
CC51504DE |
5 g |
451.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
15182-92-0 | |
193.246 | |
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N | |
84823 | |
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O |
C11H15NO2 | |
MFCD07368978 | |
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde | |
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído |
Especificaciones
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde | |
94.5 | |
95% | |
C11H15NO2 | |
4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde | |
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O | |
193.246 | |
193.24 |
15182-92-0 | |
100.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD07368978 | |
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N | |
4-[2-(dimetilamino)etoxi]benzaldehído | |
84823 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.