Learn More
4-(2-Metil-3-furiltio)-5-nonanona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7030031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
11461860 100 mg 100 miligramos
11471860 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 11461860
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27560.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61295-50-9
Fórmula molecular C14H22O2S
Peso molecular (g/mol) 254.388
Número MDL MFCD08741453
Clave InChI PEYZZTQOVLTVHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methyl-3-furyl thio-5-nonanone, 4-2-methyl-3-furyl thio nonan-5-one, 4-2-methyl-3-furanyl thio-5-nonanone, 1,3-dipropylacetonyl 2-methyl-3-furyl sulfide, 4-2-methyl-furan-3-ylsulfanyl-nonan-5-one, 4-2-methyl-3-furylthio-5-nonanone, 4-2-methylfuran-3-yl sulfanylnonan-5-one, 5-nonanone, 4-2-methyl-3-furanyl thio, 4-2-methylfuran-3-yl sulfanyl nonan-5-one
PubChem CID 62182
Nombre IUPAC 4-(2-metilfuran-3-il)sulfanilnonan-5-ona
SMILES CCCCC(=O)C(CCC)SC1=C(OC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methyl-3-furylthio)-5-nonanone
Índice de refracción 1.4985
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.39
Porcentaje de pureza 95%