Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA para UF1060plus, valor real
Código de producto. 17598875 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Amperaje:
4 - 20 mA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17598875
Marca: Memmert™ UF1060plusV3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Salida de temperatura para la supervisión externa de temperatura.
  • Valor real del controlador de temperatura
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UF1060plus
Tipo Interfaz de bucle de corriente
Amperaje 4 - 20 mA