Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para UF55
Salida de temperatura para la supervisión externa de temperatura.
Marca:  Memmert™ UF55V6
Código de producto. 17579525
  • 451.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura (máx. 1 SingleDISPLAY, máx. 3 TwinDISPLAY)
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UF55
Interfaz de bucle de corriente
4 - 20 mA
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para UF55 > Para su uso con: UF55