Learn More
4- 3-(Trifluorometil)fenil]-4-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10225380
4- 3-(Trifluorometil)fenil]-4-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10225380
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10225380
Marca: Thermo Scientific Acros 136980250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Nombre de nota 97%
CAS 2249-28-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 91°C to 95°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H14F3NO
Número MDL MFCD00044832
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-3-trifluoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl, 4-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl piperidin-4-ol, 4-3-trifuoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-pound 3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4'-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl-4'-piperidinol
Clave InChI ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1(C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)O
Nombre IUPAC 4-[3-(trifluorometil)fenil]piperidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 245.245
PubChem CID 75255
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.24
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4- 3-(Trifluoromethyl)phenyl!-4-piperidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4- 3-(Trifluorometil)fenil]-4-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™ >