Learn More
4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tetrahidropirano, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)tetrahydropyran |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.09 |
Porcentaje de pureza | 97% |