Learn More
4,4'-Bifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
100 g
25 g
250 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10782021 25 g Frasco de plástico 25 g
10452845 10 g Frasco de vidrio 10 g
10614852 100 g Frasco de plástico 100 g
10217163 250 g Frasco de plástico 250 g
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10782021
Brand: Thermo Scientific Acros 173670250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-88-6
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00002348
Clave InChI VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Biphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 278°C to 283°C
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C12H10O2
Fórmula lineal HOC6H4C6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 991
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Biphenol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.