Learn More
4,4'-Bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11449492
4,4'-Bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449492
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11449492
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10187.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4,4'-Bipyridine is used in transition-metal complex catalyst chemistry for uniform polymerization, in luminescence chemistry and in spectrophotometric analysis. It plays an important role as a photosensitizer and luminescent material. It is also used as a precursor to paraquat viz. N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-bipiridina se utiliza en la química basa en complejos de metales de transición como catalizadores para la polimerización uniforme, en la química basada en la luminiscencia y en el análisis espectrofotométrico. Desempeña un importante papel como fotosensibilizador y material luminiscente. También se utiliza como precursor del paraquat, en concreto, el N,N′-dimetil-4,4′-bipiridinio.
Solubilidad
Soluble en etanol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-26-4
Fórmula molecular C10H8N2
Peso molecular (g/mol) 156.19
Número MDL MFCD00006416
Clave InChI MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-bipyridine, 4,4'-bipyridyl, 4,4'-dipyridyl, 4-4-pyridyl pyridine, 4,4'-dipyridine, 4,4-bipyridyl, 4,4-dipyridyl, gamma,gamma'-bipyridyl, gamma,gamma'-dipyridyl, unii-x4o2od61cbMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11107
ChEBI CHEBI:30985
Nombre IUPAC 4-piridin-4-ilpiridina
SMILES C1=CC(=CC=N1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Bipyridine
Punto de fusión 111°C to 114°C
Punto de ebullición 304°C to 305°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 113176
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3348
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247615 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/08/2023 Catalog NumberA10187.14,A10187.06,A10187.22
Número de lote10243099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2022 Catalog NumberA10187.14,A10187.06,A10187.22
Número de lote10234347 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10187.14,A10187.06,A10187.22
Número de lote10230102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10187.14,A10187.06,A10187.22
Número de lote10202267 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10187.14,A10187.06,A10187.22
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4,4'-Bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >