Learn More
Ácido 4-(4-cianofenoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245749
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 10245749
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00312DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Cyanophenoxy)benzoic acid
CAS 50793-29-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C14H9NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-4-cyanophenoxy benzoic acid, 4-4-cyano-phenoxy-benzoic acid, cambridge id 5128427, 4-4'-cyanophenoxy benzoic acid
Clave InChI JBBCZYHRHADVJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(4-cianofenoxi)benzoico
Peso molecular (g/mol) 239.23
PubChem CID 2179806
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23