Learn More
4,4'-Diaminoazobenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11366636 250 mg 250 miligramos
11342286 1 g 1 g
11356636 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11366636
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03743.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
4,4'-Diaminoazobenzene is used in cross-linking studies of epoxy resins and the synthesis of surface relief holographic materials. It is used in synthesis of anthraquinone reactive dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-diaminoazobenceno se utiliza en estudios de entrecruzamiento de resinas epoxídicas y en la síntesis de materiales holográficos de relieve superficial. Se utiliza en la síntesis de tintes reactivos de la antraquinona.
Solubilidad
Muy soluble en etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-41-0
Fórmula molecular C12H12N4
Peso molecular (g/mol) 212.26
Número MDL MFCD00041892
Clave InChI KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
PubChem CID 10855
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Diaminoazobenzene
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Beilstein 745553
Índice Merck 14,2977
Información de solubilidad Very soluble in ethanol. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 4-[(4-aminofenil)diazenil]anilina
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.26
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Diaminoazobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..