Learn More
4,4'-Dimetoxibenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4,4'-Dimethoxybenzophenone is used in the organic synthesis. It also acts as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dimetoxibenzofenona se utiliza en la síntesis orgánica. También actúa como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima y sustancia intermedia que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es insoluble en agua; soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
La 4,4′-dimetoxibenzofenona se utiliza en la síntesis orgánica. También actúa como intermedio farmacéutico. Es una importante materia prima y sustancia intermedia que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es insoluble en agua; soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dimethoxybenzophenone |
Punto de fusión | 142°C to 146°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1878026 |
Información de solubilidad | It is insoluble in water,soluble in ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.27 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |