Learn More
4,4-Dimetil-2-ciclohexen-1-ona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450490
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-13-8
Fórmula molecular C8H12O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00009695
Clave InChI HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densidad 0.944 g/mL
Punto de ebullición 73°C to 74°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 64°C (148°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido