Learn More
4,4'-Metilenobis(N,N-dimetilanilina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline) |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 86.0°C to 90.0°C |
Color | Beige amarronado o gris o blanco |
Punto de ebullición | 390.0°C |
Temperatura de inflamación | 178°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
4,4'-Metilenobis(N,N-dimetilanilina), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido