Learn More
4,4'-Metilenobis(isocianato de fenilo), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) acts as a monomer in the production of polyurethane. The rigid polyurethane foams are good thermal insulators, which find applications in all freezers and refrigerators, as well as in buildings. It is also used as an industrial strength adhesive, which is available to end consumers as various high-strength bottled glue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,4′-metilenobis(isocianato de fenilo) actúa como monómero en la producción de poliuretano. Las espumas rígidas de poliuretano son buenos aislantes térmicos, que se pueden utilizar en todos los congeladores y refrigeradores, así como en edificios. También se emplea como adhesivo de resistencia industrial, que está disponible para los consumidores finales como varias preparaciones de pegamento embotelladas de alta resistencia.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, benceno y queroseno.
Notas
Incompatible con agua, aminas, bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes.
El 4,4′-metilenobis(isocianato de fenilo) actúa como monómero en la producción de poliuretano. Las espumas rígidas de poliuretano son buenos aislantes térmicos, que se pueden utilizar en todos los congeladores y refrigeradores, así como en edificios. También se emplea como adhesivo de resistencia industrial, que está disponible para los consumidores finales como varias preparaciones de pegamento embotelladas de alta resistencia.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, benceno y queroseno.
Notas
Incompatible con agua, aminas, bases fuertes, alcoholes y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) |
Punto de fusión | 41°C to 44°C |
Densidad | 1.239 |
Punto de ebullición | 194°C (5 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 196°C (385°F) |
Olor | Weak, Characteristic |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 797662 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |